Tisk…
Chlorid vápenatý 77%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN1385A-100G IN1385A-50G IN1385A-1KG
APOSIN1385A-100GEA 622 CZK
APOSIN1385A-100G APOSIN1385A-50G APOSIN1385A-1KG
Chlorid vápenatý 77%
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Bod varu: 1670 °C
Bod tání: 772 °C
Hustota: 2,15 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010903
CAS číslo: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8