Tisk…
Calcium bromide, anhydrous 99,5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN1378-100G IN1378-250G
APOSIN1378-100GEA 3110 CZK
APOSIN1378-100G APOSIN1378-250G
Calcium bromide, anhydrous 99,5%
Calcium bromide
Vzorec: Br₂Ca
Bod varu: 806…812 °C
Hustota: 3,353 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010902
CAS číslo: 7789-41-5
EINECS: 232-164-6