Tisk…

Oxid vizmutitý 99.999%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide

IN1255-100G IN1255-500G
APOSIN1255-100GEA 4570 CZK
APOSIN1255-100G APOSIN1255-500G
Oxid vizmutitý 99.999%
Oxid bismutitý
Vzorec: BiO₃
MW: 465,96 g/mol
Bod varu: 1890 °C
Bod tání: 817 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003462
CAS číslo: 1304-76-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR