Tisk…
Oxid vizmutitý 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
IN1252-100G IN1252-500G
APOSIN1252-100GEA 5390 CZK
APOSIN1252-100G APOSIN1252-500G
Oxid vizmutitý 99,9%
Oxid bismutitý
Vzorec: BiO₃
MW: 465.96
Bod varu: 1890 °C
Bod tání: 817 °C
Hustota: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003462
CAS číslo: 1304-76-3
Merck Index: 13,01273