Tisk…
Dibismuth molybdenum hexaoxide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dibismuth(III) molybdenum(VI) oxide
IN1246-250G IN1246-50G IN1246-1KG
APOSIN1246-250GEA 12170 CZK
APOSIN1246-250G APOSIN1246-50G APOSIN1246-1KG
Dibismuth molybdenum hexaoxide 99%
Dibismuth molybdenum hexaoxide
Vzorec: Bi₂MoO₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064779
CAS číslo: 13565-96-3
EINECS: 236-955-7