Tisk…
Bismuth(III) fluoride, anhydrous 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1243-100G IN1243-25G
APOSIN1243-100GEA 21920 CZK
APOSIN1243-100G APOSIN1243-25G
Bismuth(III) fluoride, anhydrous 99.99%
Bismuth(III) fluoride
Vzorec: BiF₃
MW: 265.98
Bod varu: 230
Bod tání: 727 °C
Hustota: 8.3 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010893
CAS číslo: 7787-61-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,01305