Tisk…
Barium wolframate 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Barium(II) tungstate(VI)
IN1228-100G IN1228-50G
APOSIN1228-100GEA 14060 CZK
APOSIN1228-100G APOSIN1228-50G
Barium wolframate 99,9%
Barium wolframate
Vzorec: BaO₄W
Hustota: 5.04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 7787-42-0