Barium sulphide 75%, technical
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Barium(II) sulphide
IN1219-100G
IN1219-25G
IN1219-500G
IN1219-2KG
APOSIN1219-100GEA
3940
CZK
APOSIN1219-100G
APOSIN1219-25G
APOSIN1219-500G
APOSIN1219-2KG
Barium sulphide 75%, technical
Barium sulphide
Vzorec:
BaS MW: 169.4 Bod tání: 1200 °C Hustota: 4.25 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014192 CAS číslo: 21109-95-5 Merck Index: 12,01024 |