Tisk…
Dusičnan barnatý 99.999%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1210-100G IN1210-25G
APOSIN1210-100GEA 10350 CZK
APOSIN1210-100G APOSIN1210-25G
Dusičnan barnatý 99.999%
Dusičnan barnatý
Vzorec: Ba(NO₃)₂
Hustota: 3,23 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003442
CAS číslo: 10022-31-8
UN: 1479
ADR: 5.1,I