Tisk…
Hydroxid barnatý oktahydrát 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1198-100G IN1198-25G
APOSIN1198-100GEA 4570 CZK
APOSIN1198-100G APOSIN1198-25G
Hydroxid barnatý oktahydrát 99.99%
Hydroxid barnatý oktahydrát
Vzorec: Ba(OH)₂·8H₂O
Bod tání: 78 °C
Hustota: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149152
CAS číslo: 12230-71-6
UN: 3262
ADR: 8,II