Tisk…

Oxid antimonitý 99,9%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Antimony trioxide, Diantimony trioxide, di-Antimony trioxide

IN1126-250G IN1126-500G IN1126-1000G
APOSIN1126-250GEA 16340 CZK
APOSIN1126-250G APOSIN1126-500G APOSIN1126-1000G
Oxid antimonitý 99,9%
Oxid antimonitý
Vzorec: O₃Sb₂
MW: 291.52
Bod varu: 1550 °C (subl.)
Bod tání: 656 °C
Hustota: 5.67 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011214
CAS číslo: 1309-64-4
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00717

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR