Tisk…
Chlorid antimonitý 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1108-100G IN1108-25G
APOSIN1108-100GEA 8670 CZK
APOSIN1108-100G APOSIN1108-25G
Chlorid antimonitý 99,9%
Antimony (III) chloride
Vzorec: SbCl₃
MW: 228,12 g/mol
Bod varu: 283 °C
Bod tání: 73,4 °C
Hustota: 3,14 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011212
CAS číslo: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II