Tisk…
Ammonium tetrathiomolybdate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ammonium tetrathiomolybdate(VI)
IN1087-10G IN1087-50G IN1087-1G
APOSIN1087-10GEA 8700 CZK
APOSIN1087-10G APOSIN1087-50G APOSIN1087-1G
Ammonium tetrathiomolybdate
Ammonium tetrathiomolybdate
Vzorec: H₁₀MoN₂S₄
MW: 262.284 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00136013
CAS číslo: 15060-55-6