Tisk…
Síran amonný 99.999%
Dodavatel: Apollo Scientific
IN1084-100G IN1084-250G IN1084-500G
APOSIN1084-100GEA 4170 CZK
APOSIN1084-100G APOSIN1084-250G APOSIN1084-500G
Síran amonný 99.999%
Ammonium sulphate
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Bod tání: 235 °C (rozkl.)
Hustota: 1,769 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003391
CAS číslo: 7783-20-2