Heptamolybdenan amonný tetrahydrát ACS
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
IN1075-1KG
IN1075-250G
APOSIN1075-1KGEA
7280
CZK
APOSIN1075-1KG
APOSIN1075-250G
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát ACS
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Vzorec:
(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O MW: 1235,86 g/mol Bod tání: 190 °C (rozkl.) Hustota: 2,498 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00167059 CAS číslo: 12054-85-2 EINECS: 234-320-9 |