Tisk…
Dihydrogenfosforečnan amonný 99.995%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN1063-100G IN1063-500G
APOSIN1063-100GEA 7670 CZK
APOSIN1063-100G APOSIN1063-500G
Dihydrogenfosforečnan amonný 99.995%
Dihydrogenfosforečnan amonný
Vzorec: NH₄H₂PO₄
Bod tání: 190 °C
Hustota: 1,803 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003396
CAS číslo: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5