Tisk…
Aluminium nitrate hydrate 99.999%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN1027-100G IN1027-500G
APOSIN1027-100GEA 5200 CZK
APOSIN1027-100G APOSIN1027-500G
Aluminium nitrate hydrate 99.999%
Aluminium nitrate hydrate
Vzorec: AlN₃O₉·H₂O
MW: 231.01
Bod varu: 130 °C
Bod tání: 73.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003419
CAS číslo: 25838-59-9
UN: 1438
ADR: 5.1 III