Tisk…
Aluminium nitrate hydrate 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN1024-1KG IN1024-200G
APOSIN1024-1KGEA 7250 CZK
APOSIN1024-1KG APOSIN1024-200G
Aluminium nitrate hydrate 99,9%
Aluminium nitrate hydrate
Vzorec: AlN₃O₉·H₂O
MW: 231.01
Bod tání: 73.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003419
CAS číslo: 25838-59-9
UN: 1438
ADR: 5.1 III