Tisk…
Chlorid hořečnatý, anhydrous 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN1017-1KG IN1017-500G
APOSIN1017-1KGEA 2070 CZK
APOSIN1017-1KG APOSIN1017-500G
Chlorid hořečnatý, anhydrous 99%
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
Bod tání: 714 °C
Hustota: 2,32 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6