Aluminium fluoride, anhydrous 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
IN1015-10G
IN1015-25G
APOSIN1015-10GEA
7080
CZK
APOSIN1015-10G
APOSIN1015-25G
Aluminium fluoride, anhydrous 99,9%
Aluminium fluoride
Vzorec:
AlF₃ Bod tání: 1291 °C (subl.) Hustota: 3,1 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003426 CAS číslo: 7784-18-1 EINECS: 232-051-1 |