Tisk…
Chlorid hlinitý, anhydrous 99.99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1012-100G IN1012-25G
APOSIN1012-100GEA 0 CZK
APOSIN1012-100G APOSIN1012-25G
Chlorid hlinitý, anhydrous 99.99+%
Chlorid hlinitý
Vzorec: AlCl₃
Bod tání: 190 °C
Hustota: 2,44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003422
CAS číslo: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II