Tisk…
Tetrachlorplatnatan draselný 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
IN1004-1G IN1004-5G
APOSIN1004-1GEA 2070 CZK
APOSIN1004-1G APOSIN1004-5G
Tetrachlorplatnatan draselný 95%
Tetrachlorplatnatan draselný
Vzorec: Cl₄K₂Pt
Hustota: 3,38 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011378
CAS číslo: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III