Tisk…
Hexaamminecobalt trichloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
IN0745-25G IN0745-100G IN0745-500G
APOSIN0745-25GEA 3540 CZK
APOSIN0745-25G APOSIN0745-100G APOSIN0745-500G
Hexaamminecobalt trichloride
Hexaamminecobalt trichloride
Vzorec: H₁₈CoCl₃N₆
MW: 267.47
Bod tání: 217 °C
Hustota: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036304
CAS číslo: 10534-89-1
Merck Index: 12,04711