Tisk…
trans-Zeatin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(4-Hydroxy-3-methyl-2-butenylamino)purine
BIZ0917-100MG BIZ0917-250MG BIZ0917-50MG
APOSBIZ0917-100MGEA 3740 CZK
APOSBIZ0917-100MG APOSBIZ0917-250MG APOSBIZ0917-50MG
trans-Zeatin
trans-Zeatin
Cytokinin growth regulator.
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O
MW: 219,25 g/mol
Bod tání: 208…210 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00213654
CAS číslo: 1637-39-4