Withaferin A
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5,6-Epoxy-4,27-dihydroxy-1-oxowitha-2,24-dienolide
BIW4202-10MG
BIW4202-5MG
APOSBIW4202-10MGEA
12400
CZK
APOSBIW4202-10MG
APOSBIW4202-5MG
Withaferin A
Withaferin A
Possible carcinogen.
Vzorec:
C₂₈H₃₈O₆ MW: 470,6 g/mol Bod tání: 252…253 °C Storage Temperature: Freezer |
CAS číslo:
5119-48-2 |