Tisk…
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-3-((7R,11R,E)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl)naphthalene-1,4-dione
BIV6240-1G BIV6240-25G BIV6240-5G
APOSBIV6240-1GEA 622 CZK
APOSBIV6240-1G APOSBIV6240-25G APOSBIV6240-5G
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Vzorec: C₃₁H₄₆O₂
Bod varu: ∼140 °C/0,001mmHg
Bod tání: ∼ …20 °C
Hustota: 0,984 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00214063
CAS číslo: 84-80-0