Tisk…
Kyanokobalamin USP
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIV6236-1G BIV6236-250MG BIV6236-5G
APOSBIV6236-1GEA 1870 CZK
APOSBIV6236-1G APOSBIV6236-250MG APOSBIV6236-5G
Kyanokobalamin USP
Kyanokobalamin
Vzorec: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
MW: 1355.38
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151092
CAS číslo: 68-19-9
Merck Index: 12,10152