Kyselina vanilinová
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIV1001-100G
BIV1001-25G
APOSBIV1001-100GEA
1040
CZK
APOSBIV1001-100G
APOSBIV1001-25G
Kyselina vanilinová
Kyselina vanilinová
Vzorec:
C₈H₈O₄ Bod tání: 208…214 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002551 CAS číslo: 121-34-6 EINECS: 204-466-8 |