Tisk…
L(+)-Valin ≥99.5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
BIV0722-100G BIV0722-1KG
APOSBIV0722-100GEA 622 CZK
APOSBIV0722-100G APOSBIV0722-1KG
L(+)-Valin ≥99.5%
L(+)-Valin
USP, pyrogen free
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15
Bod varu: 217
Bod tání: 295…300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064220
CAS číslo: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458