1,2-Bis(dimethylamino)ethan
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
BIT7140-100ML
BIT7140-250ML
APOSBIT7140-100MLEA
827
CZK
APOSBIT7140-100ML
APOSBIT7140-250ML
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
Vzorec:
C₆H₁₆N₂ Bod varu: 120…122 °C Bod tání: –55 °C Hustota: 0,775 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 20 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008335 CAS číslo: 110-18-9 UN: 2372 ADR: 3,II |