L-Tyrosine disodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIT3156-100G
BIT3156-25G
APOSBIT3156-100GEA
2690
CZK
APOSBIT3156-100G
APOSBIT3156-25G
L-Tyrosine disodium salt
L-Tyrosine disodium salt
Vzorec:
C₁₈H₂₀N₂Na₂O₆ Storage Temperature: Refrigerator |
CAS číslo:
69847-45-6 |