Tisk…
Trizma(R) maleate ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIT3097-100G BIT3097-50G
APOSBIT3097-100GEA 2480 CZK
APOSBIT3097-100G APOSBIT3097-50G
Trizma(R) maleate ≥98%
Trizma(R) maleate
  • Buffer
Vzorec: C₈H₁₅NO₇
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 72200-76-1
EINECS: 276-455-6