Tisk…
2,3,5-Trifenyltetrazoliumchlorid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIT3086-25G BIT3086-50G
APOSBIT3086-25GEA 1780 CZK
APOSBIT3086-25G APOSBIT3086-50G
2,3,5-Trifenyltetrazoliumchlorid
2,3,5-Trifenyltetrazoliumchlorid
Vzorec: C₁₉H₁₅ClN₄
Bod tání: 249…251 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011963
CAS číslo: 298-96-4
EINECS: 206-071-6