TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid) ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
BIT3007-100G
BIT3007-1KG
BIT3007-500G
APOSBIT3007-100GEA
1410
CZK
APOSBIT3007-100G
APOSBIT3007-1KG
APOSBIT3007-500G
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid) ≥99%
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Biological buffer - useful range 6.8-8.2
- Assay (by titration) >99%
- Water (by Karl Fischer) <1.0%
Vzorec:
C₆H₁₅NO₆S MW: 229.25 Bod tání: 225 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007532 CAS číslo: 7365-44-8 EINECS: 230-906-3 |