Tisk…
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid) ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
BIT3005-100G BIT3005-1KG BIT3005-250G
APOSBIT3005-100GEA 827 CZK
APOSBIT3005-100G APOSBIT3005-1KG APOSBIT3005-250G
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid) ≥99%
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Biological buffer - useful range 7.7-9.1
  • Assay (by titration) >99%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
Vzorec: C₇H₁₇NO₆S
MW: 243,28 g/mol
Bod tání: 230…235 °C (rozkl.)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007538
CAS číslo: 29915-38-6