Tisk…
TAPSO (2-hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid) ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: TAPSO, 2-Hydroxy-3-{[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)-ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, 3-[N-Tris(hydroxymethyl)methylamino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
BIT3003-100G BIT3003-1KG BIT3003-500G
APOSBIT3003-100GEA 1490 CZK
APOSBIT3003-100G APOSBIT3003-1KG APOSBIT3003-500G
TAPSO (2-hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid) ≥99%
TAPSO (2-hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Biological buffer - useful range 7.0-8.2
  • Assay (by titration) >99%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
U.S Patent No 4,169,950 (To Research Organics)
Vzorec: C₇H₁₇NO₇S
MW: 259,28 g/mol
Bod tání: 220…221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038352
CAS číslo: 68399-81-5