Tisk…
Thiostrepton (from Streptomyces azureus)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIT1003-1G BIT1003-5G BIT1003-250MG
APOSBIT1003-1GEA 7050 CZK
APOSBIT1003-1G APOSBIT1003-5G APOSBIT1003-250MG
Thiostrepton (from Streptomyces azureus)
Thiostrepton
Peptide antibiotic.
Vzorec: C₇₂H₈₅N₁₉O₁₈S₅
Bod tání: 246…256 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00135828
CAS číslo: 1393-48-2
EINECS: 215-734-9