Tisk…
DL-Threonine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIT0724-100G BIT0724-250G
APOSBIT0724-100GEA 3540 CZK
APOSBIT0724-100G APOSBIT0724-250G
DL-Threonine
DL-Threonine
Vzorec: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Bod tání: 244 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063722
CAS číslo: 80-68-2