Tisk…

L-Tyrosin ≥99.5%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH

BIT0721-100G BIT0721-1KG BIT0721-500G
APOSBIT0721-100GEA 622 CZK
APOSBIT0721-100G APOSBIT0721-1KG APOSBIT0721-500G
L-Tyrosin ≥99.5%
L-Tyrosin

Ph.Eur, pyrogen free

Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Bod tání: >300 °C (rozkl.)
Hustota: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002606
CAS číslo: 60-18-4
EINECS: 200-460-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR