Tisk…
L-Tryptofan ≥99.5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
BIT0720-100G BIT0720-1KG BIT0720-500G
APOSBIT0720-100GEA 622 CZK
APOSBIT0720-100G APOSBIT0720-1KG APOSBIT0720-500G
L-Tryptofan ≥99.5%
L-Tryptofan
USP, pyrogen free
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204.23
Bod tání: 280…285 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064340
CAS číslo: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929