Tisk…
L-Threonine ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
BIT0719-100G BIT0719-1KG BIT0719-500G
APOSBIT0719-100GEA 622 CZK
APOSBIT0719-100G APOSBIT0719-1KG APOSBIT0719-500G
L-Threonine ≥99%
L-Threonine
USP, pyrogen free
Vzorec: C₄H₉NO₃
MW: 119.12
Bod tání: 255…256 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064270
CAS číslo: 72-19-5
EINECS: 200-774-1