Tiaminhydrochlorid ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIT0614-100G
BIT0614-1KG
BIT0614-250G
APOSBIT0614-100GEA
1080
CZK
APOSBIT0614-100G
APOSBIT0614-1KG
APOSBIT0614-250G
Tiaminhydrochlorid ≥99%
Tiaminhydrochlorid
Vzorec:
C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012780 CAS číslo: 67-03-8 EINECS: 200-641-8 |