Tisk…
Tri-O-acetyl-D-galactal
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BISY010-10G BISY010-25G BISY010-100G
APOSBISY010-10GEA 3060 CZK
APOSBISY010-10G APOSBISY010-25G APOSBISY010-100G
Tri-O-acetyl-D-galactal
Tri-O-acetyl-D-galactal
Vzorec: C₁₂H₁₆O₇
Bod tání: 34…38 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064092
CAS číslo: 4098-06-0