3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3,4-Di-O-acetyl-1,5-anhydro-2,6-dideoxy-L-arabino-hex-1-enitol, 3,4-Di-O-acetyl-L-rhamnal
BISY007-1G
BISY007-5G
APOSBISY007-1GEA
2690
CZK
APOSBISY007-1G
APOSBISY007-5G
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074970 CAS číslo: 34819-86-8 |