Tisk…
2,3-O-Isopropylidene-α,β-D-ribofuranose
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (4R,5R)-5-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde
BISY003-1G BISY003-5G BISY003-25G
APOSBISY003-1GEA 1820 CZK
APOSBISY003-1G APOSBISY003-5G APOSBISY003-25G
2,3-O-Isopropylidene-α,β-D-ribofuranose
2,3-O-Isopropylidene-alpha,beta-D-ribofuranose
Vzorec: C₈H₁₄O₅
MW: 190.20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075718
CAS číslo: 13199-25-2