Tisk…
Boceprevir
Dodavatel: Apollo Scientific
BISN0326-5MG BISN0326-50MG BISN0326-100MG
APOSBISN0326-5MGEA 2650 CZK
APOSBISN0326-5MG APOSBISN0326-50MG APOSBISN0326-100MG
Boceprevir
Boceprevir
Vzorec: C₂₇H₄₅N₅O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22208555
CAS číslo: 394730-60-0