Tisk…
PX 12
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(sec-Butyldisulphanyl)-1H-imidazole, PX-12
BISN0324-5MG BISN0324-50MG BISN0324-100MG
APOSBISN0324-5MGEA 2610 CZK
APOSBISN0324-5MG APOSBISN0324-50MG APOSBISN0324-100MG
PX 12
PX 12
Vzorec: C₇H₁₂N₂S₂
MW: 188.3136 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18086851
CAS číslo: 141400-58-0