Tisk…
Shikonin
Dodavatel: Apollo Scientific
BISN0323-10MG BISN0323-50MG BISN0323-100MG
APOSBISN0323-10MGEA 2070 CZK
APOSBISN0323-10MG APOSBISN0323-50MG APOSBISN0323-100MG
Shikonin
Shikonin
Vzorec: C₁₆H₁₆O₅
Bod tání: 147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075680
CAS číslo: 517-89-5