Tisk…
Disulphiram
Dodavatel: Apollo Scientific
BISN0322-1G BISN0322-5G
APOSBISN0322-1GEA 2070 CZK
APOSBISN0322-1G APOSBISN0322-5G
Disulphiram
Disulphiram
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂S₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009048
CAS číslo: 97-77-8