SU 3327
Dodavatel: Apollo Scientific
BISN0309-5MG
BISN0309-10MG
BISN0309-25MG
APOSBISN0309-5MGEA
4570
CZK
APOSBISN0309-5MG
APOSBISN0309-10MG
APOSBISN0309-25MG
SU 3327
SU 3327
MAPK/ERK Signalling Pathway
Vzorec:
C₅H₃N₅O₂S₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01927019 CAS číslo: 40045-50-9 |