Tisk…
SU 3327
Dodavatel: Apollo Scientific
BISN0309-5MG BISN0309-10MG BISN0309-25MG
APOSBISN0309-5MGEA 4570 CZK
APOSBISN0309-5MG APOSBISN0309-10MG APOSBISN0309-25MG
SU 3327
SU 3327
MAPK/ERK Signalling Pathway
Vzorec: C₅H₃N₅O₂S₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01927019
CAS číslo: 40045-50-9